Learn More
BUCHI Lyovapor™ Drying Chamber
Artikelnummer. 17264684 Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Typ:
Benchtop Freeze Dryer
Heated Product Shelf Chamber
Anzahl Einschübe:
0
4
6
Modell:
12-position Manifold Top
24-position Manifold Top
Standard Top
Stoppering Vials Top
Enthält:
4 Sample Temperature Sensors
6 Sample Temperature Sensors
Chamber Only
Drying Chamber Only
Pressure Difference Testing
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17264684
Marke: BUCHI 11DCPH24100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Freeze drying flexibility for basic and advanced drying of vials, shelves, and flasks.
  • Manifolds: adapters for traditional freeze drying beakers or round bottom flasks
  • Shelves: for vials, plates, and irregular shaped items
  • Heated Shelves: advanced control of drying process and applications
  • Stoppering Chambers: seal vials without exposure to ambient moisture
Spezifikation
Typ Heated Product Shelf Chamber
Anzahl Einschübe 4
Temperaturbereich (metrisch) Ambient to -105°C
Material Acrylic
Modell Standard Top
Enthält Chamber Only
Steckertyp Nordamerika
Spannung 220/240 V