Beschreibung
- Manifolds: adapters for traditional freeze drying beakers or round bottom flasks
- Shelves: for vials, plates, and irregular shaped items
- Heated Shelves: advanced control of drying process and applications
- Stoppering Chambers: seal vials without exposure to ambient moisture
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Benchtop Freeze Dryer |
| Anzahl Einschübe | 4 |
| Temperaturbereich (metrisch) | Ambient to -105°C |
| Material | Acrylic |
| Modell | 12-position Manifold Top |
| Enthält | Drying Chamber Only |
| Steckertyp | Nordamerika |
| Spannung | 220/240 V |