Learn More
Nabertherm™ Trockenöfen
Mit ihrer maximalen Arbeitstemperatur von bis zu 300 °C und der Zwangslüftung erreichen die Öfen eine sehr gute Temperaturkonstanz.Sie können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, wie Trocknen, Sterilisieren oder Warmlagerung.
Marke: Nabertherm™ TR-805ON
Beschreibung
- Arbeitstemperaturbereich:+ 20 °C über Raumtemperatur bis zu 300 °°C
- Die Öfen TR 30 - TR 420 sind als Tischmodelle konzipiert
- Die Öfen TR 450 - TR 1050 sind als Standmodelle konzipiert
- Die horizontale Zwangsumwälzung führt zu einer Temperaturkonstanz nach DIN 17052-1, die besser als +/− 5 °C im leeren Ofen ist (mit geschlossener Abluftklappe).
- Edelstahl-Ofengehäuse, Materialnr 1.4016 (DIN)
- Edelstahlkammer, Legierung (AISI)/(DIN-Materialnr. 1.4301), rostbeständig und leicht zu reinigen
- Laden in mehreren Schichten mit abnehmbaren Gittern möglich
- Stufenlos einstellbarer Auspuff an der Rückwand mit Anwendung von vorne
Spezifikation
C550 | |
Bis zu 300 °C | |
670 x 1200 x 1000 mm | |
400 V |
800 l | |
Trockenofen | |
970 x 1470 x 1520 mm | |
6300 W |