Learn More
MedChemExpress DTNB
Artikelnummer. 16489447
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16489447 5 g 5 Gramm
16481569 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16489447 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY15915
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress DTNB (Ellman’s Reagent) is a chemical used to quantify the number or concentration of thiol groups.
Spezifikation
Menge 5 g
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Versandbedingung Room temperature
Löslichkeit DMSO : ≥ 150 mg/mL (378.45 mM)
CAS 69-78-3
Molekulargewicht 396.35 g/mol
Synonym Ellman’s Reagent