Learn More
DUB-IN-1, MedChemExpress
Beschreibung
DUB-IN-1 is an active inhibitor of ubiquitin-specific proteases (USPs), with an IC50 of 0.85 μM for USP8.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DUB-IN-1 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 924296-18-4 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H11N5O |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (296.45 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC1=C(C#N)N=C2C(/C(C3=C2C=CC=C3)=N/OCC4=CC=CC=C4)=N1 |
| Mehr anzeigen |