Learn More
MP Biomedicals™ Dulbecco's Modification of Eagle's Medium (DMEM) mit HEPES and 4,5 g Dextrose/l, ohne L-Glutamin oder Natriumhydrogencarbonat
Artikelnummer. 11470355 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470355 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11470355 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 091233454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.45 €
    55.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 2.80 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal für die Pflege und Züchtung einer Vielzahl an Säugetierzellarten.
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) ist die am weitesten verbreitete Modifikation des Eagle's Basal Medium (BME). DMEM enthält viermal höhere Konzentrationen an Aminosäuren, Vitaminen und Zusatzkomponenten.
Das auch als DME bezeichnete Dulbecco's Modified Eagle's Medium ist die am häufigsten verwendete Modifikation des Eagle's Basal Mediums (BME).
DMEM enthält viermal höhere Konzentrationen an Aminosäuren, Vitaminen und Zusatzkomponenten.Die ursprüngliche Formulierung erfordert 1000 mg/l Glucose. Diese wurde erstmals zur Unterstützung des Polyomvirus in primären und sekundären embryonalen Mauskulturen eingesetzt.
Für eine optimale Kultivierung anderer Zelltypen ist eine Modifikation mit 4500 mg/l Glucose bei MP erhältlich.
Dulbecco's Modified Eagle's Medium mit 20 mM HEPES und 4,5 g Dextrose/l, ohne L-Glutamin oder Natriumbicarbonat, eignet sich ideal für die Unterstützung und Aufrechterhaltung einer Vielzahl von Säugetierzelltypen.
Spezifikation
Form Flüssig
Produkttyp Zellkulturmedien
Sterilität Steril
Sterilization Method Steril gefiltert
Mit Additiven Dextrose, HEPES
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Natriumhydrogencarbonat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Menge 500 ml
pH 7,2 bis 7,6
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C lagern
Beschreibung DMEM
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.