Learn More
MP Biomedicals Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) ohne L-Glutamin und Phenolrot
Artikelnummer. 17377469 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17377469 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17377469 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 091642754
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Das auch als DME bezeichnete Dulbecco's Modified Eagle Medium ist die am häufigsten verwendete Modifikation von Eagle's Basalmediums (BME).
Es enthält viermal höhere Konzentrationen an Aminosäuren, Vitaminen und Zusatzkomponenten.
Die ursprüngliche Formulierung erfordert 1000 mg/l Glucose. Diese wurde erstmals zur Unterstützung des Polyomvirus in primären und sekundären embryonalen Mauskulturen eingesetzt.Für eine optimale Kultivierung anderer Zelltypen ist eine Modifikation mit 4.500 mg/l Glucose bei MP erhältlich.
Nutzungshinweis:Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Wichtige Anwendungen:Säugetierzellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 X
Form Lösung
Produkttyp Eagle, Dulbecco Modified Eagle, DMEM
Menge 500 ml