Learn More
Corning™ Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8010455
Click to view available options
Menge:
10.000 ml
20.000 ml
6 x 500 mL
Konzentration:
10 x
1 x
Packungsgröße:
10 Liter
20 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15343571
Marke: Corning™ 20031CV
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zum Einsetzen allein oder zusammen mit anderen Mitteln zum Waschen von Gewebe und Zellen
  • Versorgen Zellen mit Wasser und anorganischen Ionen
  • Hält den physiologischen pH-Wert und den osmotischen Druck aufrecht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
Konzentration 10 x
Menge 6 x 500 mL