Learn More
DUPA(OtBu)-OH, MedChemExpress
Beschreibung
DUPA(OtBu)-OH is a DUPA precursor. DUPA is used as the targeting moiety to actively deliver Docetaxel (DTX) for treatment of Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) expressing prostate cancer.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DUPA(OtBu)-OH |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 1026987-94-9 |
| Farbe | White |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C23H40N2O9 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 125 mg/mL (255.85 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)CC[C@@H](C(OC(C)(C)C)=O)NC(N[C@H](C(OC(C)(C)C)=O)CCC(O)=O)=O |
| Mehr anzeigen |