Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Eckventilhahn, GU
Eckventilhahn als günstige Alternative.
17.50 € - 244.00 €
Spezifikation
Material | Borosilicate Glass (3.3), PTFE |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Breite (metrisch) | 1.5 mm |
Anzahl pro Packung | 10/Pk. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GU Ventilhähne sind geeignet bei geringeren Anforderungen an die Leckrate, z.B. zur Durchflussregelung von Flüssigkeiten oder Gasen; Ideal zum Dosieren und Regeln von Gasen und Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15834548
|
DWK Life Sciences
286058606 |
0 bis 4 mm |
244.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15824548
|
DWK Life Sciences
286058503 |
0 bis 2,5 mm |
244.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10614562
|
DWK Life Sciences
286058709 |
0 to 6 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Ventilhähne GU haben eine Ausdrehsicherung, die ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes verhindert. Der nachstellbare Ventilstift erhöht die Lebensdauer des Ventilhahns. GU Ventilhähne sind geeignet bei geringeren Anforderungen an die Leckrate, z.B. zur Durchflussregelung von Flüssigkeiten oder Gasen.- Eckventilhahn als günstige Alternative
- Durch das Ventil strömende Medien kommen lediglich mit DURAN™ Glas und PTFE in Berührung
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Handlicher Aufbau des Ventils ermöglicht eine leicht Demontage
- Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes.
- Ventilstift nachstellbar zur Erhöhung der Lebensdauer des Ventilhahnes
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Borosilicate Glass (3.3), PTFE | |
1.5 mm | |
GU Ventilhähne sind geeignet bei geringeren Anforderungen an die Leckrate, z.B. zur Durchflussregelung von Flüssigkeiten oder Gasen; Ideal zum Dosieren und Regeln von Gasen und Flüssigkeiten |
ja | |
10/Pk. |