Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Verdampfer-Rohkolben, birnenförmig
Artikelnummer. 15291629 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15291629 500 mL 10 Stück
15201639 1000 mL 10 Stück
10243401 2000 mL 10 Stück
15281629 250 mL 10 Stück
15271629 100 mL 10 Stück
11649848 3000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15291629 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 210284407
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 €
    231.80 € / 10 Stück
    Sparen 26.20 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Weiterverarbeitung als Schliffkolben.
DURAN™ Verdampferkolben haben eine gleichmäßige Wandstärke und eine gute Rotationssymmetrie.Zum späteren Einsatz in Rotationsverdampfern zum Verdampfen von Lösungsmitteln wird eine Normschliff-Hülse angeformt oder angesetzt.
  • Birnenförmig
  • Verdampferkolben besitzen eine gleichmäßige Wandstärke und eine gute Rotationssymmetrie
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Beschreibung ja
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur weiteren Verarbeitung als Schliffkolben; Rotationsverdampfer; nach der weiteren Verarbeitung kann er zum Verdampfen von Lösungsmitteln verwendet werden
Menge 10 St./Packung
Volumen (metrisch) 500 mL
Durchmesser (metrisch) 101 mm