missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, geschliffen und poliert, ohne Küken

Geschliffene und polierte Absperrhähne ohne Hahnküken für fettfreies Arbeiten.

Marke:  DWK Life Sciences 286440002

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15894758

  • 1035.00 € / 50 Stück

Verfügbar ab: 27-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Geschliffene und polierte DURAN™ Einweghähne sind Absperrhähne, die mit Hahnküken aus PTFE kombiniert werden und dadurch fettfreies Arbeiten ermöglichen.
  • Geschliffene und polierte Absperrhähne ohne Hahnküken
  • Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
  • Steigung 1:10
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation

Spezifikation

2,5 mm
Boro 3.3
14.5 NS
Grobdosierung von Flüssigkeiten; Verbau in Glasapparaturen und -geräten
9 mm
ja
50/Packung
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote