Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Klasse B Automatische Büretten mit weißen Graduierungen und seitlichem PTFE-Ventilhahn
Hervorragend geeignet für die präzise Titration chemischer Lösungen im Labor
272.00 € - 379.00 €
Spezifikation
Verschlusstyp | Seitlicher Absperrhahn |
---|---|
Material | Glas |
Umfang | Weiß |
Material des Sperrhahns | PTFE |
Typ | Automatische Titrierbürette |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Sperrhahn | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Sperrhahn | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10588201
|
Hirschmann™
352036060 |
10 ml | Keine Flasche | Seitlich mit Zwischenventil |
347.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10614542
|
Hirschmann™
342036060 |
10 ml | Schellbach Streifen, keine Flasche | lateral |
272.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10578201
|
Hirschmann™
352037060 |
25 ml | Keine Flasche | Seitlich mit Zwischenventil |
347.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10602052
|
Hirschmann™
352037560 |
50 ml | Keine Flasche | Seitlich mit Zwischenventil |
347.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10548771
|
Hirschmann™
342037560 |
50 ml | Schellbach Streifen, keine Flasche | lateral |
272.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10355321
|
Hirschmann™
3420360 |
10 ml | Schellbach Streifen, Vorratsflasche aus Braunglas, 2.000 ml | lateral |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10243721
|
Hirschmann™
3520370 |
25 ml | 2000 ml-Vorratsflasche aus braunem Glas | Seitlich mit Zwischenventil |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10686171
|
Hirschmann™
3520375 |
50 ml | 2000 ml-Vorratsflasche aus braunem Glas | Seitlich mit Zwischenventil |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10603012
|
Hirschmann™
3420375 |
50 ml | Schellbach Streifen, Vorratsflasche aus Braunglas, 2.000 ml | lateral |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Pellet, pelletieren
- Mit weißer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 38
Spezifikation
Seitlicher Absperrhahn | |
Weiß | |
Automatische Titrierbürette | |
DIN EN ISO 385 |
Glas | |
PTFE | |
Klasse B |