missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ DURAN™ Konische Scheidetrichter

Zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte. Der ™Karl Hecht Duran™ konische Scheidetrichter besteht aus Duran™ und Polyethylen hoher Dichte.

Marke:  Karl Hecht™ 42951066

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10217201

  • 112.36 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Aus Duran™.
  • NS-Absperrhahn
  • Austauschbarer Stopfen.
  • Zuverlässige Haltevorrichtung.
  • NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
  • Verstärkte Hülse und Hals.
  • Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
  • In Kartons à 2 Stück verpackt.
Spezifikation

Spezifikation

1000 ml
Nein
NS, 6.0 mm-Bohrung
29
Duran Glas, Borosilikatglas
Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen
Polyethylen hoher Dichte
Trenntrichter
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote