Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtertrichter, Kegelform
Der Filtertrichter besitzt eine eingeschmolzene Filterplatte und dient zur Filtration ohne Vakuum. Unter Verwendung des Filtertrichters kann auf ein Filterpapier verzichtet werden.
Marke: DWK Life Sciences 258540309
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.- Kegelform
- Filtration ohne Filterpapier möglich
- Filtertrichter werden über eine konische Gummidichtung (GUKO) mit der Saugflasche verbunden
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
ja | |
Filtering of Liquids | |
1 Ea. | |
Boro 3.3 |
55 mm | |
3 | |
25 mL |