Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Saugflasche, mit Seitentubus, Flaschenform
Die Saugflasche ist ein dickwandiges Gefäß, welches bei Filtrationen als Auffanggefäß des Filtrats verwendet wird.
231.00 € - 690.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennungen durch Vakuumfiltration; Filtration bei reduziertem Druck; Filtrieren; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Autoklavierbar | ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10547711
|
DWK Life Sciences
211937303 |
5000 mL |
302.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10333201
|
DWK Life Sciences
211936804 |
3000 mL |
231.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10098040
|
DWK Life Sciences
211938608 |
10.000 mL |
433.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10028070
|
DWK Life Sciences
211939107 |
20.000 mL |
690.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10603521
|
DWK Life Sciences
211938805 |
15.000 mL |
545.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Als Auffanggefäß des Filtrates bei einer Vakuumfiltration dient eine Saugflasche, welche aufgrund ihrer dicken Wandstärke für Vakuumanwendungen geeignet ist. Über einen Seitenanschluss (Tubus, Glassolive oder Kunststoffolive) wird das Vakuum angelegt. Die große Halsöffnung dient zur Aufnahme der Gummimanschette sowie der Filternutsche. Saugflaschen in kleinen Volumina (= 2000 ml) sind in einer Erlenmeyerform verfügbar, Saugflaschen mit einem Volumen > 2000 ml besitzen eine Flaschenform.- Die Ausführung von Saugflaschen mit Tubus hat die Arbeit in präparativen und analytischen Laboratorien nicht nur vereinfacht und erleichtert, sondern gleichzeitig die Unfallgefahr verringert
- Vakuumfest aufgrund der massiven Wandstärke
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Flaschenform
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Trennungen durch Vakuumfiltration; Filtration bei reduziertem Druck; Filtrieren; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum | |
1/Packung | |
ja |