Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Saugflasche, mit Seitentubus, Erlenmeyerform
Die Saugflasche ist ein dickwandiges Gefäß, welches bei Filtrationen als Auffanggefäß des Filtrats verwendet wird.
210.00 € - 843.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Absaugen von Flüssigkeiten bzw. Vakuumfiltration; Filtration bei vermindertem Druck; Filtrieren; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum |
Autoklavierbar | ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12580997
|
DWK Life Sciences
211833603 |
250 mL |
589.00 €
10 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12590997
|
DWK Life Sciences
211834402 |
500 mL |
652.00 €
10 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11850560
|
DWK Life Sciences
211835407 |
1000 mL |
843.00 €
10 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10747551
|
DWK Life Sciences
211836309 |
2000 mL |
210.00 €
1 Stück |
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Als Auffanggefäß des Filtrates bei einer Vakuumfiltration dient eine Saugflasche, welche aufgrund ihrer dicken Wandstärke für Vakuumanwendungen geeignet ist. Über einen Seitenanschluss (Tubus, Glassolive oder Kunststoffolive) wird das Vakuum angelegt. Die große Halsöffnung dient zur Aufnahme der Gummimanschette sowie der Filternutsche. Saugflaschen in kleinen Volumina (= 2000 ml) sind in einer Erlenmeyerform verfügbar, Saugflaschen mit einem Volumen > 2000 ml besitzen eine Flaschenform.- Die Ausführung von Saugflaschen mit Tubus hat die Arbeit in präparativen und analytischen Laboratorien nicht nur vereinfacht und erleichtert, sondern gleichzeitig die Unfallgefahr verringert
- Vakuumfest aufgrund der massiven Wandstärke
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Erlenmeyerform
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Absaugen von Flüssigkeiten bzw. Vakuumfiltration; Filtration bei vermindertem Druck; Filtrieren; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum | |
ja |