Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gaswaschflaschen-Unterteil, nach Drechsel mit NS 29/32, Bauhöhe 200 mm
Zur Reinigung von Gasen.
32.49 € - 407.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas (3.3) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von Gasen |
Menge | 10 St./Packung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15202009
|
DWK Life Sciences
247142404 |
100 mL |
341.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15212009
|
DWK Life Sciences
247143606 |
250 mL |
407.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10448762
|
DWK Life Sciences
247144405 |
500 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
DURAN™ Gaswaschflaschen-Unterteile können mit verschiedenen Aufsätzen zu vollständigen Waschflaschen komplettiert werden.- Nach Drechsel mit NS 29/32, Bauhöhe 200 mm
- Nach DIN 12463
- Mit verschiedenen Aufsätzen zu vollständigen Waschflaschen komplettierbar
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3) | |
Aufreinigung von Gasen | |
10 St./Packung |