Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GL 32 Laborflaschen aus Glas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Höhe (metrisch):
87 mm
91 mm
Beschreibung
- Service temperature level of screw cap and pouring ring: +140 °C
- Typical applications: storage, sample preparation, transport
- Select sizes available with retrace code
Spezifikation
Fassungsvermögen | 50 ml |
Durchmesser (metrisch) | 46 mm |
Höhe (metrisch) | 87 mm |
Produkttyp | GL 32 Glasflaschen für das Labor |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Farbe | Transparent |
Material | Glas |
Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |