Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zentrifugenröhrchen aus Duran Glas
Aus Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ konischen Zentrifugenröhrchen aus Duran-Glas werden zur Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten in chemischen Lösungen verwendet.
42.35 € - 46.27 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Anzahl pro Packung | 1 |
Form | Zylindrisch |
Bodenform | Konisch |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10253924
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05675000 |
203 mm |
46.27 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10536844
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05675003 |
167 mm |
42.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Borosilikatglas
- Konischer Boden
Spezifikation
100 ml | |
1 | |
Konisch | |
Zentrifugenröhrchen |
Borosilikatglas | |
Zylindrisch | |
Ja | |
700 × g |