Learn More
Witeg™ Scheidetrichter aus Duran Glas
Witeg™ Duran™ Glas-Scheidetrichter eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
Brand: Witeg™ 2 677 005
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Description
- Konische Form
- Graduiert
- Spar-Nadelventil-Absperrhahn
- PTFE-Nadelventil
- Kappe mit Schraubgewinde
Specifications
50 ml | |
Duran Glas, Borosilikatglas | |
1er-Packung | |
Scheidetrichter |