Learn More
Witeg™ Scheidetrichter aus Duran Glas
Witeg™ Duran™ Glas-Scheidetrichter eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte.
Marke: Witeg™ 2 677 200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.71000kg
Beschreibung
- Konische Form
- Graduiert
- Spar-Nadelventil-Absperrhahn
- PTFE-Nadelventil
- Kappe mit Schraubgewinde
Spezifikation
2000 ml | |
Duran Glas, Borosilikatglas | |
1/Packung | |
Scheidetrichter |