Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sechskanthohlstopfen, flach, DG-geschliffen
Artikelnummer. 15814558 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
100 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15814558 NS 24/29 100 Stück
10079940 NS 10/19 100 Stück
10460873 NS 12/21 100 Stück
15991521 NS 19/26 100 Stück
15901531 NS 29/32 100 Stück
10768631 NS 34/35 1 Stück
15931531 NS 45/40 10 Stück
15971521 NS 14/23 100 Stück
15931521 NS 7/16 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15814558 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 286127802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.20 €
    283.00 € / 100 Stück
    Sparen 15.20 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hohlglasstopfen zum Verschließen.
DURAN™ Sechskanthohlstopfen werden zum Verschließen von Laborgeräten wie Messkolben, Mischzylindern, Schliffkolben, etc. verwendet. DURAN™ Sechskanthohlstopfen gibt es in 2 Standardvarianten- spitz- flachGrößen analog zu DURAN™ Kegelschliffen.Schliffqualität: DG = Diamant Geschliffen
  • Flach
  • Diamant-geschliffen
  • Hohlglasstopfen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verschluss von Gefäßen mit Normschliff
Menge 100/Packung
Größe NS 24/29
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas