Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sechskanthohlstopfen, spitz, DG-geschliffen
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
DURAN™ Sechskanthohlstopfen werden zum Verschließen von Laborgeräten wie Messkolben, Mischzylinder, Schliffkolben, etc. verwendet. DURAN™ Sechskanthohlstopfen gibt es in 2 Standardvarianten- spitz- flachGrößen analog zu DURAN™ Kegelschliffen.Schliffqualität: DG = Diamant Geschliffen
- Spitz
- Diamant-geschliffen
- Mit Abtropfspritze an der z.B. ein Kondensat gesammelt und den Reaktionsmedium rückgeführt werden kann
- Hohlglasstopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verschluss von Gefäßen mit Normschliff |
| Menge | 100/Packung |
| Größe | NS 24/29 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Boro 3.3 |