Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ pressure plus+ Laborflasche Protect, mit DIN 168-1 Gewinde, GL 45, kunststoffummantelt, graduiert
Artikelnummer. p-7189126 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 13197246
Marke: DWK Life Sciences 1175926
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Druck- und vakuumfeste Laborglasflaschen aus Glas mit Kunststoff-Sicherheitsbeschichtung.
Die DURAN™ pressure plus+ GL 45 Protect Laborflaschen bieten eine sicherere Option für Laboranwendungen mit Vakuum oder Druck. Standard-Laborglasflaschen sind nicht dafür konzipiert Druckdifferenzen sicher standzuhalten. Durch eine veränderte Geometrie haben die pressure plus+ Flaschen eine garantierte Druckfestigkeit und bieten somit optimale Sicherheit sowohl für den Anwender als auch den Inhalt. Die spezielle Geometrie entspricht weiterhin der ISO 4796-1:2016, um die Gerätekompatibilität zu gewährleisten. Die pressure plus+ Flaschen sind nach DIN EN 1595 zertifiziert. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Das Glas ist mit einer klaren PU-Kunststoffbeschichtung versehen, die dem Benutzer und dem Inhalt im Fall eines Bruchs durch einen Aufprall Schutz bietet. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft blauer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung.
  • Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf*- und Splitterschutz* (* gilt nur für 5000 ml Flaschen und weniger)
  • Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer durch die Beschichtung
  • Garantierte Vakuum- bzw. Druckfestigkeit von –1 bar bis + 1,5 bar durch eine geänderte Geometrie (angelehnt an ISO 4796-1)
  • Die besondere Geometrie entspricht nach wie vor ISO 4796-1:2016, um die Gerätekompatibilität zu bewahren
  • Höchste Sicherheit für den Anwender bei Arbeiten unter Druck und Vakuum
  • Für volles Vakuum ps = -100 kPa geeignet
  • Geprüfte Druckbeständigkeit nach DIN EN 1595
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares blaues Druckbild zur optischen Unterscheidung von der Standard-Laborflasche
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Beschichtung Polyurethane
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vakuumfiltration; Sammlung von Proben unter Druck; Lagerung von flüchtigen Lösungsmitteln; Lagerung von gasbildenden Materialien
Enthält ohne Ausgießring und Schraubverschluss
Material Borosilikatglas (3.3), Polyurethan
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Durchmesser (metrisch) 86 mm