Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichterhahn mit kurzem Trichter, komplett mit PTFE-Küken
Zum leichteren Ansetzen an DURAN™ Scheidetrichter-Rohkörper.
751.00 € - 1550.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3, PTFE |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Anzahl pro Packung | 25/Packung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Befestigung an Rohkörpern des DURAN™ Trenntrichters |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15884748
|
DWK Life Sciences
286432808 |
14.5 NS |
865.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15894748
|
DWK Life Sciences
286433007 |
18.8 NS |
1315.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15804758
|
DWK Life Sciences
286433204 |
21.5 NS |
1550.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15874748
|
DWK Life Sciences
286432602 |
12.5 NS |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
DURAN™ Scheidetrichterhähne mit kurzem Trichter sind Bauteile für die Fertigung von Scheidetrichtern nach Gilson mit einem besonders starken Ansatz zur Reduzierung des Bruchrisikos mit konischer Form bis an den Ansatz der Hahnhülse. In der polierten Variante mit PTFE Küken für fettfreies Arbeiten geeignet.- Scheidetrichter-Hahnhülse mit PTFE-Küken
- Mit kurzem Ansatztrichter
- Mit einem besonders starken Ansatz zur Reduzierung des Bruchrisikos
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Boro 3.3, PTFE | |
ja | |
25/Packung | |
Zur Befestigung an Rohkörpern des DURAN™ Trenntrichters |