Learn More
Karl Hecht™ Pyrex™ Tropftrichter aus Borosilikatglas
Mit diesem robusten und widerstandsfähigen graduierten Zylinder können Sie Flüssigkeitsvolumen zuverlässig messen. Der Karl Hecht™ Duran™ Standardzylinder mit Graduierung hat einen sechseckigen Boden und einen Ausguss.
Marke:  Karl Hecht™ 42170012
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 10499791
  • 12.83 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Duran™ Borosilikatglas 3.3-Konstruktion.
  • Standardtyp.
  • Verschmolzene blaue Graduierungen.
  • Sechskantfuß.
  • Ausgießtülle.
Spezifikation
Spezifikation
Messzylinder
415 mm
Duran Borosilikatglas 3.3
0.2 ml
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers