Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hahn, mit PTFE-Spindel, für Tubusdeckel, für Typ NOVUS (NS 24/29)
Der PTFE Spindelhahn dient zum luftdichten Verschluss eines Exsikkators.
Marke: DWK Life Sciences 247990401
55.39 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
Beschreibung
Der PTFE Spindelhahn dient zum luftdichten Verschluss eines Exsikkators. Hierzu wird der Spindelhahn über den Normschliff des Exsikkatordeckels mit diesem verbunden. Die sehr kleine, punktuelle Öffnung im unteren Teil des Spindelhahns ermöglicht bei Ventilöffnung ein langsames Einströmen von Gasen oder Luft und verminedert so eine starke Durchwirbelung im Inneren des Exsikkators.- Große Schlifföffnung des Spindelventils ermöglicht ein schnelles Einströmen von Gasen oder Luft
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Für den Tubusdeckel des NOVUS-Typs (NS 24/29)
Spezifikation
8 mm | |
Borosilikatglas 3.3, PTFE | |
Abschalten oder Ableiten und Dosieren von Gasen und Dämpfen, Verschluss von Exsikkatoren |