Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flaschenstopfen, Bromobutyl-Kautschuk , gerader Stopfen, für GL 25 und GL 45 Laborflaschen
Alle ansehen DWK Life Sciences ProdukteBeschreibung
DURAN™ Brombutyl-Kautschukverschluss bietet eine gasdichte Abdichtung für alle GL 25 und GL45-Laborflaschen. Brombutyl-Gummi ist für die meisten Gase im Wesentlichen undurchlässig und bietet in der Glasflasche für sauerstoffempfindliche Materialien eine kontrollierte Umgebung. Nützlich für die Aufrechterhaltung anaerobischer Kulturbedingungen. Butylkautschuk ermöglicht mehrere Einstiche und ermöglicht so einen einfachen Zugriff auf den Inhalt mit einer Spritze.
- Brombutyl-Gummielastomer (USP <381> / EP 3.2.9-konformer Verschluss Typ I für chemische und Penetrationstests)
- Die gasdichte Dichtung sorgt für eine kontrollierte Umgebung in der Flasche
- Konformitätsbescheinigung (CoC)
- Ermöglicht mehrere Einstiche und so einen einfachen Zugriff auf den Inhalt mit einer Spritze.
- Elastisches Material sorgt für eine effektive Abdichtung und zuverlässige Selbstversiegelung nach dem Durchstechen mit der Nadel
- Das Material ist praktisch frei von organischen Substanzen, die in das Inkubationsmedium gelangen könnten
- Stopfenform und Materialeigenschaften sind für DURAN™ GL 25 und GL 45-Flaschen optimiert
- Breiter Betriebstemperaturbereich: -50 bis + 121 °C
- Geeignet zum 20 Minuten langen Autoklavieren/Dampfsterilisieren bei 121° C
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 22,5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kultur von anaeroben Mikroorganismen; Lagerung von anaeroben Kulturmedien; Forschung zur aeroben Methanoxidation (MOx); Lagerung von sauerstoff- oder feuchtigkeitsempfindlichen Materialien wie APIs; Stickstoffblanketing; Anwendungen, die eine Gasspülung oder einen Probentransfer über eine Spritze erfordern |
| Menge | 10 St./Packung |
| Standard-Konusverbindung | GL 25 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grau |
| Material | BIIR |
| Form | Zylindrisch |