Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gaswaschflaschen-Aufsätze, mit Filterscheibe
Eine kostengünstige, aber wirksame Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen. Lenz Laborglasinstrumente™ Gasspülflaschen-Aufsätze mit Filterscheibe sind aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
58.30 € - 74.73 €
Spezifikation
Material | Duran Schläuche |
---|---|
Typ | Gasspülflaschen-Aufsatz mit Filterscheibe |
Enthält | Filterscheibe |
Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12596, DIN 12463 |
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11866104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510401 |
1 |
74.73 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10150201
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05510400 |
0 |
58.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12596, mit Konus
- Für Flaschen gemäß DIN 12463
- In verschiedenen Porositäten erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Duran Schläuche | |
Filterscheibe | |
DIN 12596, DIN 12463 |
Gasspülflaschen-Aufsatz mit Filterscheibe | |
NS 29/32 | |
1 Packung |