Learn More
Dutasteride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481927
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16481927 50 mg 50 Milligramm
16476246 100 mg 100 Milligramm
16405778 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16481927 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13613
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Dutasteride (GG745) is a potent inhibitor of both 5α-reductase isozymes. Dutasteride may possess off-target effects on the androgen receptor (AR) due to its structural similarity to DHT.
Dutasteride (GG745) is a potent inhibitor of both 5α-reductase isozymes. Dutasteride may possess off-target effects on the androgen receptor (AR) due to its structural similarity to DHT.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dutasteride
Physikalische Form Solid
CAS 164656-23-9
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H30F6N2O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym GG 745 GI 198745
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (63.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@]2([H])[C@]1(C)CC[C@]3([H])[C@@]4(C)C=CC(N[C@]4([H])CC[C@]32[H])=O)NC5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5C(F)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 528.53
Formelmasse 528.53
Reinheit (%) 99.73%
Güte Research