Learn More
Dutogliptin, MedChemExpress
Beschreibung
Dutogliptin (PHX-1149 free base) is an orally available, potent, and selective dipeptidyl peptidase-4 (DPP4) inhibitor for the treatment of type 2 diabetes mellitus.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dutogliptin |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 852329-66-9 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C10H20BN3O3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | PHX-1149 free base |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 300 mg/mL (1244.30 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |