Learn More
Duvelisib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487288
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16487288 10 mg 10 Milligramm
16477246 100 mg -
16453307 50 mg 50 Milligramm
16429807 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16487288 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17044
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Duvelisib (IPI-145) is a selectivite p100δ inhibitor with IC50 of 2.5 nM, 27.4 nM, 85 nM and 1602 nM for p110δ, P110γ, p110β and p110α, respectively.
Duvelisib (IPI-145) is a selectivite p100δ inhibitor with IC50 of 2.5 nM, 27.4 nM, 85 nM and 1602 nM for p110δ, P110γ, p110β and p110α, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Duvelisib
Physikalische Form Solid
CAS 1201438-56-3
Farbe Light Gray
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H17ClN6O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym IPI-145 INK1197
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 41 mg/mL (98.35 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)C([C@@H](NC3=C4N=CNC4=NC=N3)C)=CC5=C1C(Cl)=CC=C5
Molekulargewicht (g/mol) 416.86
Formelmasse 416.86
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research