Learn More
Abeba™ Dynamic 37343 Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
Marke:  Abeba™ 37343/47
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.98000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15640988
  • 72.95 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Mikrofaser mit atmungsaktiven Textileinlagen
  • Schwarz/Gelb
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3574)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Mikrofaser
Rutschfest
37343
Schwarz, Gelb
47
Polyurethan