Learn More
Dynamin 2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen Dynamin 2
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30227110
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38480-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30229006
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-38480-20ul
20 μL
190.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Dynamin 2 Polyclonal antibody specifically detects Dynamin 2 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
Dynamin 2
ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
1785
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
Mouse, Rat
CMTDI1CMT2M, CMTDIBdynamin II, DI-CMTB, DYN2EC 3.6.5.5, dynamin 2, dynamin-2, DYNII
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 607-866 of human Dynamin 2 (NP_004936.2).,, Sequence:, EDVDSWKASFLRAGVYPEKDQAENEDGAQENTFSMDPQLERQVETIRNLVDSYVAIINKSIRDLMPKTIMHLMINNTKAFIHHELLAYLYSSADQSSLMEESADQAQRRDDMLRMYHALKEALNIIGDISTSTVSTPVPPPVDDTWLQSASSHSPTPQRRPVSSIHPPGRPPAVRGPTPGPPLIPVPVGAAASFSAPPIPSRPGPQSVFANSDLFPAPPQIPSRPVRIPPGIPPGVPSRRPPAAPSRPTIIRPAEPSLLD
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.