Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-900 F Kühl-/Heizthermostat
Umwälzthermostate haben einen großen Arbeitstemperaturbereich. Umwälzpumpen für Kühlbäder eignen sich sowohl für interne als auch für externe Anwendungen. Die Pumpenleistung beträgt 22 l/min bei einem Druck von 0,6 bar. Die Kühlmaschinen arbeiten auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen bis +40 °C präzise und zuverlässig
Marke:  JULABO™ 9021706.A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 51.79000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900287
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Leistungsstarke Kühlmaschinen
  • Geeignet für interne und externe Anwendungen
  • Das optimierte Design der Kühlschlange spart Platz im Badetank
  • Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
  • Flussrate 22 l/min, Druck 0,6 bar
  • Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
  • Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
  • Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
  • Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
  • Integrierte externe Pt100-Verbindung
  • USB-Anschluss
  • RS232-Schnittstelle oder analoge Schnittstellen (optional)
  • Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
  • Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Kälte-/Heizungsumwälzpumpe
0,9 kW
3,5 in. TFT-Display
Analoge Schnittstelle
0,1 bis 0,6 bar
39 x 62 x 75
51,7 kg
21 bis 30 l
8 bis 23 l/min
2 kW
DYNEO™ DD-900F
-38°C bis 200°C
20 cm
115 V/60 Hz, 200-230 V/50-60 Hz