Learn More
JULABO™ DYNEO™ DD-BC12 Heizthermostat
Für interne und externe Anwendungen, ausgestattet mit geschlossenen Badetanks. Gut isolierte Tanks besitzen Kühlschlange zur Gegenkühlung. Integriertes Ablaufventil ermöglicht sicheres und sauberes Entleeren des Tanks.
3525.00 € - 3960.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 8,5 bis 12 l |
---|---|
Flussrate | 8 bis 23 l/min |
Display | 3,5 in. TFT-Display |
Externe Umwälzung | Ja |
Eigenschaften | Umwälzthermostat |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15900267
|
JULABO™
9021512 |
Schnittstelle nicht enthalten |
3525.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910267
|
JULABO™
9021512.A |
Analoge Schnittstelle |
3960.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15920267
|
JULABO™
9021512.D |
RS232-Schnittstelle |
3800.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geeignet für interne und externe Anwendungen
- Leistungsstarke und stufenlos einstellbare Druckpumpe
- Flussrate 22 l/min, Druck 0,6 bar
- Einfaches Umschalten zwischen interner und externer Umwälzung
- Große TFT-Farbanzeige, mehrsprachige Schnittstelle
- Der zentrale Drehknopf (Regler) vereinfacht die Anwendung
- Integrierter Programmgeber für 8 x 60 Programmschritte
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- USB-Anschluss
- Badabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Der integrierte Ablass sorgt für leichte und sichere Entleerung der Flüssigkeit.
- Badetank mit hochwertiger Wärmedämmung
Spezifikation
8,5 bis 12 l | |
3,5 in. TFT-Display | |
Umwälzthermostat | |
DYNEO™ DD-BC12 | |
20°C bis 200°C | |
22 x 15 / 20 cm | |
11,9 kg |
8 bis 23 l/min | |
Ja | |
2 kW | |
0,1 bis 0,6 bar | |
±0,01°C | |
33 x 49 x 47 cm | |
200-230 V/50-60 Hz, 100-115 V/50-60 Hz |