Learn More
(E)-1,2,4-Trimethoxy-5-(prop-1-en-1-yl)benzene, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30963210
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30963210 25 g
30961632 100 g
30951288 1 g
30957376 5 g
30962514 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30963210 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1415125g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-1,2,4-Trimethoxy-5-(prop-1-en-1-yl)benzene
CAS 2883-98-9
Summenformel C12H16O3
MDL-Nummer MFCD00064457
Menge 25 g
SMILES C/C=C/C1=C(OC)C=C(OC)C(OC)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 208.25
Reinheit (%) 95%