Learn More
E)-1-Hexen-1,2-Diboronsäure-bis(Pinacol)-Ester, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (E)-1-Hexene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester |
Dichte | 0.954 |
Siedepunkt | 102°C to 104°C (0.08 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.456 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 7768251 |
Formelmasse | 336.09 |
Reinheit (%) | 98% |