missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30980454
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30980454 1 kg
30973845 25 g
30976995 500 g
30971877 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30980454 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1143371000g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
CAS 4180-23-8
Summenformel C10H12O
MDL-Nummer MFCD00009284
Menge 1 kg
SMILES C/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 148.20
Reinheit (%) 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.