Learn More
(E)-4-((2-Butyl-5-(2-carboxy-3-(thiophen-2-yl)prop-1-en-1-yl)-1H-imidazol-1-yl)methyl)benzoic acid methanesulfonic acid salt, 99%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (E)-4-((2-Butyl-5-(2-carboxy-3-(thiophen-2-yl)prop-1-en-1-yl)-1H-imidazol-1-yl)methyl)benzoic acid methanesulfonic acid salt |
| CAS | 144143-96-4 |
| Summenformel | C24H28N2O7S2 |
| MDL-Nummer | MFCD08141807 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(CN2C(/C=C(C(O)=O)\CC3=CC=CS3)=CN=C2CCCC)C=C1.CS(=O)(O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 520.62 |
| Reinheit (%) | 99% |