missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

E-982, MedChemExpress

Artikelnummer. 16470298
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16470298 5 mg 5 Milligramm
16427838 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16470298 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19639

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress E-982 is a steroid used for the on-line screening of the DNA unwinding element binding protein (DUE-B) immobilized protein column.

E-982 is a steroid used for the on-line screening of the DNA unwinding element binding protein (DUE-B) immobilized protein column.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material E-982
CAS 858102-78-0
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C25H31NO6S
Menge 5 mg
SMILES OC(C=C1)=CC2=C1[C@@]3([H])CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C(SCCC(ON5C(CCC5=O)=O)=O)C2
Molekulargewicht (g/mol) 473.58
Formelmasse 473.58
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.