Learn More
(E)-alpha-Methylstilben, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458276
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458276 25 g 25 Gramm
11448276 5 g 5 Gramm
11468276 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458276 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15351.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 833-81-8 | C15H14 | 194.277 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 833-81-8
Summenformel C15H14
Molekulargewicht (g/mol) 194.277
MDL-Nummer MFCD00026343
InChI-Schlüssel OVZXISBUYCEVEV-OUKQBFOZSA-N
Synonym 1,2-diphenylpropene, e-alpha-methylstilbene, .alpha.-methylstilbene, 1,2-diphenyl-1-propene, 1-methyl-1,2-diphenylethene, stilbene, .alpha.-methyl, 1-propene, 1,2-diphenyl, 1-methyl-2-phenylvinyl benzene, trans-alpha-methylstilbene, chembl14773
PubChem CID 1549166
IUPAC-Name [(E)-1-phenylprop-1-en-2-yl]benzol
SMILES CC(=CC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (E)-alpha-Methylstilbene
Schmelzpunkt 79°C to 82°C
Dichte 0.986
Menge 25 g
Beilstein 1906425
Formelmasse 194.28
Reinheit (%) 98%