Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis System Starter Kit, SYBR Safe 1.2%
Systemstarter für eine schnelle und bequeme E-Gel Agarose-Gel-Elektrophorese von der Beladung mit DNA-Proben bis hin zum Gelbild. Enthält E-Gel SYBR Safe 1,2%ige Agarosegele.
Marke: Invitrogen™ G8351ST
Beinhaltet: E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät, E-Gel Power Snap Kamera, orangefarbene Sichtscheibe, E-Gel Go! Agarose-Gel-Adapter, regionalspezifisches Kabel mit Netzadapter.
Beschreibung
Das Invitrogen E-Gel Power Snap Elektrophoresesystem-Starter-Kit, SYBR Safe 1,2 %, enthält alles, was Sie benötigen, um schnell mit der Verwendung von E-Gel 1,2%igen Agarose-Fertiggelen auf dem System zu beginnen und so einen optimierten Arbeitsablauf bei der Gelelektrophorese und der Gelbildgebung zu erreichen.
Inhalt des Kits:
- 18 E-Gel Agarose-Gele mit SYBR Safe, 1,2 % (Kat.- (Katalognummer G521801)
- E-Gel Power Snap Elektrophoresesystem (Kat.- Nr. G8300)
- E-Gel 1 Kb Plus DNA-Leiter mit E-Gel Probenbeladungspuffer (1x) (Kat.- 10488090)
Serviceleistungen
1 Jahr Garantie
Spezifikation
• 1 Elektrophoresegerät • 1 Kameragerät • 18 E-Gel SYBR Safe 1,2 % Gele • 1 Fläschchen E-Gel 1 kb Plus DNA Leiter • 1 Netzteil • 1 Brille • 1 E-Gel Go! Adapter Bei Raumtemperatur lagern. |
|
Starterkit für Elektrophoresesystem | |
Raumtemperatur | |
240 VAC (Netzteil), 48 VDC (Elektrophoresegerät) |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.