missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(E)-Hexadec-9-enoic acid, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31032514
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31032514 100 mg
31019298 25 mg
31030755 250 mg
31014981 5 mg
31030346 50 mg
31018009 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31032514 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD146662100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (E)-Hexadec-9-enoic acid
CAS 10030-73-6
Summenformel C16H30O2
MDL-Nummer MFCD00067230
Menge 100 mg
SMILES CCCCCC/C=C/CCCCCCCC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 254.41
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.