Learn More
Invitrogen™ E-selectin (SELE) Mouse ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EMSELE
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Mouse E-Selectin (SELE) ELISA quantitates Ms E-Selectin in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms E-Selectin. Principle of the method The Mouse E-Selectin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
E-Selektin (CD62E, Elam-1 und LECAM-1) ist ein 115 kD-Membranprotein vom Typ I und Mitglied der Selektin-Familie. E-Selektin wird in hohem Maße auf aktivierten Endothelzellen exprimiert (IL-2, TNF- alpha, andere Zytokine können die Expression erhöhen) und kann auch auf Endothelzellen in der Haut, im Knochenmark und in der Plazenta exprimiert werden. E-Selektin ist am Tethering und Rolling von Leukozyten bei aktivierten Endothelzellen an Entzündungsstellen beteiligt und kann auch bei der Tumormetastase und Angiogenese eine Rolle spielen. E-Selektin bindet sowohl an Siayl Lewis X (CD15) als auch an PSGL-1 (CD162). Der HCD62E-Antikörper erkennt nachweislich menschliches E-Selektin und ist für die Durchflusszytometrie von Nutzen. In-vitro-Experimente haben gezeigt, dass IL-1, TNFalpha und bakterielle Wandkomponenten wie Lipopolysaccharide die Transkription von E-Selektin in einer NFkB-abhängigen Signalkaskade induzieren. E-Selektin wurde in verschiedenen Endzündungssituationen mit dem Endothel des Blutgefäßes in Verbindung gebracht.Spezifikation
Gehäuse Q00690 | |
10 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
20339 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Weitere Untersuchungen | |
2 bis 8 °C | |
Maus | |
4 Std 45 Min |
12.29 bis 3000 pg/ml | |
10 bis 3000 pg/ml | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF. | |
Maus | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD62E, E-selectin, Elam-1, Elam, LECAM2 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl | |
CD62E, E-Selektin, Elam | |
1 Std 20 Min |