Learn More
(E)-SIS3, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Beschreibung
(E)-SIS3 is a potent and selective inhibitor of Smad3 with an IC50 of 3 μM for Smad3 phosphorylation. (E)-SIS3 inhibits the myofibroblast differentiation of fibroblasts by TGF-β1.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (E)-SIS3 |
| CAS | 521984-48-5 |
| Farbe | Deep Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C28H28ClN3O3 |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 125 mg/mL (255.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | [H]Cl.O=C(/C=C/C1=C(N(C2=NC=CC=C21)C)C3=CC=CC=C3)N4CC5=C(CC4)C=C(C(OC)=C5)OC.[E] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 489.99 |
| Formelmasse | 489.99 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.