Learn More
Invitrogen™ E2F4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB5375)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
204.00 € - 580.00 €
Spezifikation
| Antigen | E2F4 |
|---|---|
| Klon | 24GB5375 |
| Inhalt und Lagerung | -20°C |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30274808
![]() |
Invitrogen™
MA557391 |
100 μL |
580.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30275744
|
Invitrogen™
MA557392 |
20 μL |
204.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
E2F4 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
E2F transcription factors are functionally regulated by binding to Rb p110, p107, and p130. E2F-4 is regulated by complex formation with Rb p110. E2F family members bind DNA as heterodimers with members of the DP family of polypeptides Differential phosphorylation contributes to the microheterogeniety of E2F-4 (total aa 411-416, varies due to a trinucleotide repeat).Spezifikation
| E2F4 | |
| -20°C | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| IgG | |
| Human | |
| E2f4 | |
| 2010111M04Rik; AI427446; E2F transcription factor 4; E2F transcription factor 4, p107/p130-binding; E2F4; E2F-4; p107/p130-binding protein; transcription factor E2F4 | |
| E2f4 | |
| Primary | |
| Affinity chromatography |
| 24GB5375 | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q16254 | |
| 1874 | |
| A synthesized peptide derived from human E2F4 (aa 286-299). | |
| Antibody |