Learn More
Cytiva™ TE36 0.45UM 300X640MM 5/PK, 5/Cs, MA: 10411388
Whatman™ TE36 PTFE Filtration Membranes are chemically stable and ideal for applications involving aggressive organic solvents, strong acids, and alkalis. They are particularly useful in HPLC sample preparation and, being hydrophobic in nature, have application in air and gas sterilization.
Marke:  Cytiva™ 10411388
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Artikelnummer. 12455262
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Product Type: Filtration Membrane
  • Grade: TE36
  • Material: PTFE
  • Shape: Rectangular Sheets
  • Dimensions (Metric): 300 mm x 640 mm
  • Pore Size: 0.45μm
  • Quantity: 5 Pk.
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
0,45 μm
TE36
Gehäuse 5Pack
Rectangular Sheets
300 x 640 mm
PTFE
Steril
TE 36
5 Pk.
TE36 Membranfilter