Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Direct Human CD8+ T Cell Isolation Kit
Click to view available options
Menge:
100 l Vollblut
Beschreibung
- The EasySep™ Direct Human CD8+ T Cell Isolation Kit is designed to isolate CD8+ T cells from human whole blood by immunomagnetic negative selection
- The EasySep™ Direct procedure involves labeling RBCs, platelets and unwanted cells present in human whole blood with antibody complexes and magnetic particles
- The magnetically labeled RBCs, platelets and cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | T Cells, T Cells, CD8+ |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Isolation |
| Menge | 100 l Vollblut |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.